Få mere at vide
3-(1H-pyrrol-1-yl)benzaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029121
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10029121 1 g 1g
10702103 250 mg 250mg
10652305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10029121 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CC21904DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 129747-77-9
Molekylær formel C11H9NO
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD03086140
InChI nøgle PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC navn 3-pyrrol-1-ylbenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formel vægt 171.2
Procent renhed 95%