Få mere at vide
3-(1H-pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089161
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10089161
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC21914EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 89353-42-4
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD03407309
InChI nøgle PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC navn 3-pyrrol-1-ylanilin
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%