Få mere at vide
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 173.22 |
| Procent renhed | 97% |