Få mere at vide
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10471694 5 g 5g
10662475 250 mg 250mg
10759595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10471694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56114DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-09-9
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
InChI nøgle JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC navn 3-(pyrazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%