Få mere at vide
3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611465
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611465 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10601465 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32916EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25699-82-5
Molekylær formel C10H7N3
Molekylvægt (g/mol) 169.19
MDL nummer MFCD07772807
InChI nøgle KLZKYUMVLIQOFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164581
SMIL N#CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl
IUPAC navn 3-(lH-pyrazol-1-yl)benzonitril
Formel vægt 169.19
Procent renhed 97%