missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 155.0695 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?