Få mere at vide
3-(1H-Indol-4-yloxy)-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 61212-32-6 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), 1,2-Propanediol, 3-(1H-indol-4-yloxy)-, 3-(1H-Indol-4-yloxy)-1,2-propanediol, (±)-3-(4-Indolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2 |
| SMIL | OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 3-(1H-indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |