Få mere at vide
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoesyrehydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306624
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10306624 1 g 1g
10595934 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306624 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43251DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 218131-32-9
Molekylær formel C11H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.671
MDL nummer MFCD08690248
InChI nøgle YTCNDYWVEAFCMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525763
IUPAC navn 3-(imidazol-1-ylmethyl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.67
Procent renhed 90%
Grad Teknisk