Få mere at vide
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10245794 5 g 5g
10717295 250 mg 250mg
10079552 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43214DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 120107-85-9
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
InChI nøgle HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC navn 3-(imidazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%