Få mere at vide
3-(1H-imidazol-1-yl)propansyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 140.14 |
| Procent renhed | 97% |