Få mere at vide
3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 127404-22-2 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C10H8N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
| InChI nøgle | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
| IUPAC navn | 3-imidazol-1-ylbenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.187 |
| Vis mere |