Få mere at vide
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632685
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10632685 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10632685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45416DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H8N4
MDL nummer MFCD08271931
Mængde 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI nøgle ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 184.20
PubChem CID 22360594
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%