Få mere at vide
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-3-1-2-8(4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 203.0695 |