Få mere at vide
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10178182
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10178182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10178182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45401DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 857284-23-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9N3O2
MDL nummer MFCD07186456
Mængde 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI nøgle XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159713
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%