Få mere at vide
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10518633
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10518633 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10205804 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45414CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127988-22-1
Molekylær formel C9H10N4
Molekylvægt (g/mol) 174.207
MDL nummer MFCD08060528
InChI nøgle LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 6482004
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.21
Procent renhed 97%