Få mere at vide
3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)anilin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653825 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10043922 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103334 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38414CB
Kemiske identifikatorer
CAS 176032-78-3
Molekylær formel C8H8N4
Molekylvægt (g/mol) 160.18
InChI nøgle QOHJDIAWBVPZFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23503656
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine
Formel vægt 160.18
Procent renhed 90%