Få mere at vide
3,17Beta-Estradiol-3-methylether-17-decanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,17beta-Estradiol-3-methylether-17-decanoate |
| CAS | 1042947-85-2 |
| Molekylær formel | C29 H44 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1S,10R,11S,14S,15S)-5-Methoxy-15-methyltetracyclo[8.7.0.0[2,7].0[11,15]]heptadeca-2(7),3,5-trien-14-yl decanoate, [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-Methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate, 3,17β-Estradiol-3-methylether-17-decanoate, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl decanoate, 3-O-Methylestradiol Decanoate, Nandrolone Decanoate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-28(30)32-27-17-16-26-25-14-12-21-20-22(31-3)13-15-23(21)24(25)18-19-29(26,27)2/h13,15,20,24-27H,4-12,14,16-19H2,1-3H3/t24-,25-,26+,27+,29+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.66 |
| Formel vægt | 440.329 |