Få mere at vide
(3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Beskrivelse
(3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| CAS | 32138-69-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19H27IO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3β)-17-Iodo-androsta-5,16-dien-3-ol |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC[C@]1(O)C(O)C(O)[C@@H](O)CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.32 |
| Vis mere |