Få mere at vide
3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol) |
| CAS | 38002-18-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound A, Ethinylestradiol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Vis mere |