Få mere at vide
3,17-Di-O-acetyl Androsta-5,14,16-triene-3Beta,17-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,17-Di-O-acetyl Androsta-5,14,16-triene-3beta,17-diol |
| CAS | 34635-42-2 |
| Molekylær formel | C23H30O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Androsta-5,14,16-triene-3beta,17-diol, Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-14(24)26-17-9-11-22(3)16(13-17)5-6-18-19-7-8-21(27-15(2)25)23(19,4)12-10-20(18)22/h5,7-8,17-18,20H,6,9-13H2,1-4H3/t17-,18+,20+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)C(=CC=C4[C@@H]3CC=C2C1)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3R,8R,9S,10R,13S)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.48 |
| Formel vægt | 370.2144 |