Få mere at vide
3,16alpha-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (16alpha-Hydroxyestrone), Mikromol™
Beskrivelse
3,16alpha-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (16alpha-Hydroxyestrone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16a-Hydroxy Estrone |
| CAS | 566-76-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 16a-Hydroxy Estrone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,16α-dihydroxy- (8CI), (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 16α-Hydroxyestrone, 3,16α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α-diol-17-one, Estriol Imp. H (EP), Estriol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,16R)-3,16-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Vis mere |