Få mere at vide
3,16alpha-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (16alpha-Hydroxyestrone), Mikromol™
Artikelnummer. 30049333
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049333 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049333 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.210025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,16alpha-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (16alpha-Hydroxyestrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16a-Hydroxy Estrone
CAS 566-76-7
Analyt- eller komponentnavne 16a-Hydroxy Estrone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,16α-dihydroxy- (8CI), (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 16α-Hydroxyestrone, 3,16α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α-diol-17-one, Estriol Imp. H (EP), Estriol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R)-3,16-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 286.1569 g/mol