Få mere at vide
(3β,16α)-3,16-Dihydroxypregn-5-en-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,16alpha)-3,16-Dihydroxypregn-5-en-20-one |
| CAS | 520-88-7 |
| Molekylær formel | C21 H32 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 16α-Hydroxypregnenolone, 3β,16α-Dihydroxypreg-5-en-20-one, 3β,16α-Dihydroxypregnen-5-en-20-one, Pregn-5-en-3β,16α-diol-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-12(22)19-18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-20(13,2)16(15)7-9-21(17,19)3/h4,14-19,23-24H,5-11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| IUPAC navn | 1-[(3R,8S,9S,10R,13R,14S,16R,17R)-3,16-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.477 |
| Formel vægt | 332.235 |