Få mere at vide
(3β,13α)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one, Mikromol
Artikelnummer. 30458486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458486 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3504.190025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3β,13α)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one
CAS 18462-31-2
Analyt- eller komponentnavne (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21H30O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3beta-Acetoxy-13alpha-androst-5-en-17-one
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
Molekylvægt (g/mol) 330.46