Få mere at vide
(3β,13α)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one, Mikromol
Beskrivelse
(3β,13α)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one |
| CAS | 18462-31-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21H30O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3beta-Acetoxy-13alpha-androst-5-en-17-one |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Vis mere |