missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,12-Diketo-5Beta-cholanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369454 500 mg
30373179 10 mg
30372692 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD943900500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2958-05-6
Molekylær formel C24H36O4
Molekylvægt (g/mol) 388.54
Synonym 3,12-Dioxodeoxycholic Acid, Dehydrodeoxycholic Acid, (5beta)-3,12-Dioxocholan-24-oic Acid, 5b-CHOLANIC ACID-3,12-DIONE
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,12-Diketo-5beta-cholanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H36O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-15,17-20H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 388.2614
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.