Få mere at vide
3,11-Dimethylchrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,11-Dimethylchrysene |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16/c1-13-7-8-16-12-14(2)20-17-6-4-3-5-15(17)9-10-18(20)19(16)11-13/h3-12H,1-2H3 |