Få mere at vide
3,11-Diketofusidic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,11-Diketofusidic Acid |
| CAS | 3482-38-0 |
| Molekylær formel | C31H44O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,11-Dideoxy-3,11-dioxofusidic Acid, 3,11-dioxofusidic Acid, (Z)-16beta-Hydroxy-3,11-dioxo-29-Nor-8alpha,9beta,13alpha,14beta-dammara-17(20),24-dien-21-oic Acid Acetate, (4alpha,8alpha,9beta,13alpha,14beta,16beta,17Z)-16-(Acetyloxy)-3,11-dioxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-22,25,27H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H](C(=O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C)[C@@]2(C)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2Z)-2-[(4S,5S,8S,9S,10S,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-4,8,10,14-tetramethyl-3,11-dioxo-2,4,5,6,7,9,12,13,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.68 |
| Formel vægt | 512.3138 |