Få mere at vide
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)propanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)propanenitrile |
| CAS | 40443-02-5 |
| Molekylær formel | C18H15N |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-12H2 |
| SMIL | N#CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vægt | 245.12 |