Få mere at vide
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Artikelnummer. 12980871 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12980871
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Type Hydrolytic Glass (Class I)
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej