Få mere at vide
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Materiale (liner) | Naturgummi/TEF |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |