Få mere at vide
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Artikelnummer. 10670843 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10670843
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej