Få mere at vide
3-(1-Pyrrolyl)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15465917
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465917 10 g 10g
15455917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33124.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 61471-45-2 | C11H8NO2 | 186,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61471-45-2
Molekylær formel C11H8NO2
Molekylvægt (g/mol) 186.19
MDL nummer MFCD02656610
InChI nøgle PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 736537
IUPAC navn 3-pyrrol-1-ylbenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%