missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-Pyrrolidinyl)propiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Pyrrolidinyl)propiophenone |
| CAS | 94-39-3 |
| Molekylær formel | C13H17NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2 |
| SMIL | O=C(CCN1CCCC1)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?