Få mere at vide
3-(1-Pyridinio)-1-propansulfonat, 99%
Artikelnummer. 15557039 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15557039 250 g 250g
15547039 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557039 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459672500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15471-17-7
Molekylær formel C8H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 201.24
MDL nummer MFCD00064468
InChI nøgle REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
IUPAC navn 3-pyridin-1-ium-1-ylpropan-1-sulfonat
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Smeltepunkt 275,0 °C
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar løsning
Formel vægt 201.25
Procent renhed 99%