Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate |
| Smeltepunkt | 275,0 °C |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | (10% i vand) Klar løsning |
| Formel vægt | 201.25 |
| Procent renhed | 99% |