Få mere at vide
3-(1-Piperazinylmethyl)indole, 95%
Artikelnummer. 15460079
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460079 5 g 5g
15470079 250 mg 250mg
15450079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63402.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114746-66-6 | C13H17N3 | 215.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114746-66-6
Molekylær formel C13H17N3
Molekylvægt (g/mol) 215.3
InChI nøgle ZTNAIHGOFCMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-1-piperazinylmethyl, acmc-1c6nr, 1-1h-indole-3-ylmethyl piperazine, 1h-indole, 3-1-piperazinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17880880
IUPAC navn 3-(piperazin-1-ylmethyl)-1H-indol
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Piperazinylmethyl)indole
Mængde 5 g
Formel vægt 215.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof