Få mere at vide
3-(1-Piperazinyl)phenol, 97%
Artikelnummer. p-7047322
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11359475
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18702.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59817-32-2
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD00052896
InChI nøgle AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMIL OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Piperazinyl)phenol
Smeltepunkt 205°C to 208°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3263
Beilstein 4248583
Følsomhed Air sensitive
IUPAC navn 3-(piperazin-1-yl)phenol
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98%