Få mere at vide
3-(1-piperazinyl)phenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Piperazinyl)phenol |
| Smeltepunkt | 205 °C til 208 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3263 |
| Beilstein | 4248583 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| IUPAC navn | 3-piperazin-1-ylphenol |
| Formel vægt | 178.24 |
| Procent renhed | 98% |