Få mere at vide
3-(1-piperazinyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 11359475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359475 5 g 5g
11369475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18702.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59817-32-2
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD00052896
InChI nøgle AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMIL OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Piperazinyl)phenol
Smeltepunkt 205°C to 208°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3263
Beilstein 4248583
Følsomhed Air sensitive
IUPAC navn 3-(piperazin-1-yl)phenol
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.