Få mere at vide
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454680
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454680 250 mg 250mg
11464680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50746.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87691-89-2
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.245
MDL nummer MFCD08060968
InChI nøgle ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC navn 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMIL C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.25
Procent renhed 96%