Få mere at vide
3-(1-piperazinyl)-1,2-benzisothiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 87691-87-0 |
| Molekylær formel | C11H13N3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-(Piperazin-1-yl)benzoisothiazole, N-(3-Benzisothiazolyl)piperazine, 1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMIL | C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 3-piperazin-1-yl-1,2-benzothiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.31 |
| Formel vægt | 219.083 |