missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-en, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 79017-08-6 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3 |
| SMIL | CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-(1-nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.2 |
| Formel vægt | 207.0532 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?