Få mere at vide
3-(1-Naphthyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Naphthyl)propionic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 200.0837 |