Få mere at vide
3-(1-Naphthyl)propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15466657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466657 1 g 1g
15476657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33795.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3243-42-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3243-42-3
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD00033058
InChI nøgle PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
PubChem CID 95254
IUPAC navn 3-naphthalen-1-ylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Naphthyl)propionic acid
Smeltepunkt 155°C to 159°C
Mængde 1 g
Formel vægt 200.24
Procent renhed 96%