Få mere at vide
3-(1-Naphthyl)acrylic acid, 98%
Artikelnummer. 11458406
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458406 10 g 10g
11468406 50 g 50g
11478406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15422.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-Naphthyl)acrylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(1-Naphthyl)acrylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13026-12-5
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00014317,MFCD00014317
InChI nøgle WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Synonym naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
SMIL OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Mængde 10 g
Beilstein 1868617
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2E)-3-(naphthalen-1-yl)prop-2-ensyre
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%