Få mere at vide
3-(1-Naphthoyl)indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1'-Naphthoyl Indole |
| CAS | 109555-87-5 |
| Molekylær formel | C19 H13 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methanone','1H-indol-3-yl-1-naphthalenyl-, Ketone','indol-3-yl 1-naphthyl (6CI), 1H-Indol-3-yl-1-naphthalenylmethanone, 3-(1-Naphthoyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13NO/c21-19(17-12-20-18-11-4-3-9-15(17)18)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-12,20H |
| SMIL | O=C(c1cccc2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34 |
| IUPAC navn | 1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.31 |
| Formel vægt | 271.0997 |