Få mere at vide
3-(1-Naphthalenyloxy)-1-phenyl-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Naphthalenyloxy)-1-phenyl-1-propanol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2 |
| Formel vægt | 278.1307 |