missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole, Mikromol™
Beskrivelse
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| CAS | 17403-07-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Indole, 3-(1-methyl-4-piperidyl)- (8CI), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Naratriptan Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?