Få mere at vide
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole, Mikromol™
Artikelnummer. 30050528
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050528 100 mg
30049832 25 mg
2 options
Artikelnummer. 30050528
Brand: Mikromol MM0299.09
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N-Methylpiperidinyl)indole
CAS 17403-07-5
Analyt- eller komponentnavne 3-(N-Methylpiperidinyl)indole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Indole, 3-(1-methyl-4-piperidyl)- (8CI), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Naratriptan Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3
SMIL CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23
IUPAC navn 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 214.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 214.147 g/mol