Få mere at vide
3-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17900706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17900706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17900706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isopropylphenol
CAS 618-45-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Isopropylphenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Propofol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 136.0888 g/mol