Få mere at vide
3-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Beskrivelse
3-(1-Methylethyl)phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropylphenol |
| CAS | 618-45-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Isopropylphenol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Propofol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-propan-2-ylphenol |
| Vis mere |