missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol |
| CAS | 54126-58-8 |
| Molekylær formel | C13H19NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Phenyl-3-isopropyl-5-hydroxymethyloxazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-10(2)14-8-12(9-15)16-13(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13,15H,8-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)N1CC(CO)OC1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-phenyl-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vægt | 221.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?